Få mere at vide
Perhydrocyclobuta[c]furan-1,3-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10202922
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10202922
Brand: Thermo Scientific Maybridge BTB13668DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chemical Identifiers
CAS 4462-96-8
Molekylær formel C6H6O3
Molekylvægt (g/mol) 126.111
InChI nøgle NMNZZIMBGSGRPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxabicyclo 3.2.0 heptane-2,4-dione, perhydrocyclobuta c furan-1,3-dione, 1,2-cyclobutanedicarboxylic anhydride, cyclobutane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclobutanedicarboxylic anhydride, cis-,, acmc-1ahmk, 3-oxabicyclo 3.2.0 heptane-2, cis
PubChem CID 138261
IUPAC navn 3-oxabicyclo[3.2.0]heptan-2,4-dion
SMIL C1CC2C1C(=O)OC2=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Perhydrocyclobuta[c]furan-1, 3-dione
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 126.11
Procent renhed 97%