missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Perhexiline maleate, MedChemExpress
Beskrivelse
Perhexiline maleate is a potent carnitine palmitoyltransferase 1 (CPT 1) inhibitor with IC50s of 77 and 148 μM for rat heart and liver CPT 1, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perhexiline maleate |
| CAS | 6724-53-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H39NO4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | Ethanol : 20 mg/mL (50.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.57 mg/mL (9.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | O=C(O)/C=C\C(O)=O.C1(CC(C2CCCCC2)C3CCCCC3)NCCCC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 393.56 |
| Formel vægt | 393.56 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?