missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

STEMCELL Technologies Perhexiline Maleate

Artikelnummer. 17129991
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17129991 5 mg
17119991 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17129991 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 1000268

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Carnitine palmitoyltransferase 1 (CPT1) and CPT2 inhibitor

  • Perhexiline Maleate is an inhibitor of the mitochondrial enzymes carnitine palmitoyltransferase 1 (CPT1; IC50 = 0.077 mM in rat heart; IC50 = 0.148 mM in rat liver) and CPT2 (IC50 = 0.079 mM in rat heart; Kennedy et al. 1996; Kennedy et al.) 2000)
  • Perhexiline Maleate also modulates autophagy via mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) signaling (Balgi et al.)
  • Alters myocardial metabolism from fatty acid to glucose utilization, resulting in higher ATP production and oxygen consumption (Ashrafian et al.; Jeffrey et al.)
  • Inhibits mTORC1 signaling and induces autophagy in MCF-7 cells (Balgi et al.)

Tekniske data

CAS 6724-53-4
Mængde 5 mg
Molekylær formel C19H35N · C4H4O4
Renhed ≥95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.