missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
STEMCELL Technologies Perhexiline Maleate
Beskrivelse
- Perhexiline Maleate is an inhibitor of the mitochondrial enzymes carnitine palmitoyltransferase 1 (CPT1; IC50 = 0.077 mM in rat heart; IC50 = 0.148 mM in rat liver) and CPT2 (IC50 = 0.079 mM in rat heart; Kennedy et al. 1996; Kennedy et al.) 2000)
- Perhexiline Maleate also modulates autophagy via mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) signaling (Balgi et al.)
- Alters myocardial metabolism from fatty acid to glucose utilization, resulting in higher ATP production and oxygen consumption (Ashrafian et al.; Jeffrey et al.)
- Inhibits mTORC1 signaling and induces autophagy in MCF-7 cells (Balgi et al.)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 6724-53-4 |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylær formel | C19H35N · C4H4O4 |
| Renhed | ≥95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?