Få mere at vide
Pergolide Sulfoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pergolide Sulfoxide |
| CAS | 72822-01-6 |
| Molekylær formel | C19 H26 N2 O S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ergoline, 8-[(methylsulfinyl)methyl]-6-propyl-, (8β)- (9CI, ACI), (8β)-8-[(Methylsulfinyl)methyl]-6-propylergoline (ACI), Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline deriv. (ZCI), Pergolide sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26N2OS/c1-3-7-21-11-13(12-23(2)22)8-16-15-5-4-6-17-19(15)14(10-20-17)9-18(16)21/h4-6,10,13,16,18,20H,3,7-9,11-12H2,1-2H3/t13-,16-,18-,23?/m1/s1 |
| SMIL | CCCN1C[C@H](CS(=O)C)C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34 |
| IUPAC navn | (6aR,9R,10aR)-9-(methylsulfinylmethyl)-7-propyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.49 |
| Formel vægt | 330.1766 |