Få mere at vide
Pergolide Sulfone, TRC
Artikelnummer. 30420876
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30420876 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30420876 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP28721010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72822-03-8
Molekylær formel C19 H26 N2 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 346.49
IUPAC navn (6aR,9R,10aR)-9-(methylsulfonylmethyl)-7-propyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline
SMIL CCCN1C[C@H](CS(=O)(=O)C)C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pergolide Sulfone
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H26N2O2S/c1-3-7-21-11-13(12-24(2,22)23)8-16-15-5-4-6-17-19(15)14(10-20-17)9-18(16)21/h4-6,10,13,16,18,20H,3,7-9,11-12H2,1-2H3/t13-,16-,18-/m1/s1
Formel vægt 346.1715