Få mere at vide
Pergolide Mesilate, Mikromol™
Artikelnummer. 18063350
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18063350 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18063350 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3400.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pergolide Mesilate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pergolide mesilate
CAS 66104-23-2
Analyt- eller komponentnavne Pergolide mesilate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H26 N2 S . C H4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pergolide mesilate, (6aR,9R,10aR)-9-[(Methylsulfanyl)methyl]-7-propyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline monomethanesulfonate, Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline deriv., Celance, LY 127809, NSC 319773, Pergolide mesylate, Pergolide methanesulfonate, Permax
InChI formel InChI=1S/C19H26N2S.CH4O3S/c1-3-7-21-11-13(12-22-2)8-16-15-5-4-6-17-19(15)14(10-20-17)9-18(16)21;1-5(2,3)4/h4-6,10,13,16,18,20H,3,7-9,11-12H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/t13-,16-,18-;/m1./s1
SMIL CCCN1C[C@H](CSC)C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34.CS(=O)(=O)O
IUPAC navn (6aR,9R,10aR)-9-(methylsulfanylmethyl)-7-propyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline;methanesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 410.59
Mængde 250 mg
Formel vægt 410.1698 g/mol