Få mere at vide
Pergafast 201, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323453
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30323453 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30323453 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15989400
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pergafast 201
CAS 232938-43-1
Analyt- eller komponentnavne Pergafast 201
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C21 H20 N2 O6 S2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 4-Methyl-N-[[[3-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]benzenesulfonamide, DP 201, N-(4-Methylphenylsulfonyl)-N'-[3-(4-methylphenylsulfonyloxy)phenyl]urea, N-(p-Toluenesulfonyl)-N'-(3-p-toluenesulfonyloxyphenyl)urea, N-p-Tolylsulfonyl-N'-3-(p-tolylsulfonyloxy)phenylurea, PF 201, Pergafast 201
InChI formel InChI=1S/C21H20N2O6S2/c1-15-6-10-19(11-7-15)30(25,26)23-21(24)22-17-4-3-5-18(14-17)29-31(27,28)20-12-8-16(2)9-13-20/h3-14H,1-2H3,(H2,22,23,24)
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)Nc2cccc(OS(=O)(=O)c3ccc(C)cc3)c2
IUPAC navn [3-[(4-methylphenyl)sulfonylcarbamoylamino]phenyl] 4-methylbenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 460.52
Mængde 100 mg
Formel vægt 460.0763 g/mol