Få mere at vide
B Braun™ Perfusor™ Forlængerlinjer
Artikelnummer. p-8004378
Længde (metrisk):
750 mm
Materiale:
Polypropylen, PVC
Volumen (metrisk):
0,5 ml (priming)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 15849455
Brand: B Braun™ 8722870N
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af polyethylen eller PVC. B Braun™ Forlængerlinjer tillader minimalt dødrumsvolumen. Gennemsigtigt rør giver nøjagtigt væskesyn.
  • Gennemsigtigt rør giver nøjagtigt væskesyn
  • Minimal dødrumsvolumen
  • Luer-Lock stik
  • Kan bruges med sprøjtepumper op til et tryk på< 2 bar
Tekniske data
Materiale Polypropylen, PVC
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Mobilisering af patienter
Længde (metrisk) 750 mm
Produkttype IV forlængerlinje
Volumen (metrisk) 0,5 ml (priming)