Få mere at vide
B Braun™ Perfusor™ Forlængerlinjer
Artikelnummer. 15849455
Skift visning
Længde (metrisk):
750 mm
Materiale:
Polypropylen, PVC
Volumen (metrisk):
0,5 ml (priming)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Længde (metrisk) Materiale Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15849455 750 mm Polypropylen, PVC 0,5 ml (priming) Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 15849455 Leverandør B Braun™ Leverandørnr. 8722870N
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Fremstillet af polyethylen eller PVC. B Braun™ Forlængerlinjer tillader minimalt dødrumsvolumen. Gennemsigtigt rør giver nøjagtigt væskesyn.
  • Gennemsigtigt rør giver nøjagtigt væskesyn
  • Minimal dødrumsvolumen
  • Luer-Lock stik
  • Kan bruges med sprøjtepumper op til et tryk på< 2 bar
Tekniske data
Materiale Polypropylen, PVC
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Mobilisering af patienter
Længde (metrisk) 750 mm
Produkttype IV forlængerlinje
Volumen (metrisk) 0,5 ml (priming)