Få mere at vide
Labcon™ PerformR™ 50 mL Freestanding Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200112240 Shop alle Labcon produkter
Lukketype:
Flad hætte
Plug Style skruelåg
Prop
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Mængde:
50 rør/pose, 10 poser/Cs.
500 rør/pose, 500 hætter i separat pose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 16624022
Brand: Labcon™ 30943400069
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Freestanding centrifuge tubes feature a large white solvent resistant labeling area and black easy to read graduations for everyday molecular biology needs. Available with either a flat cap that is easy to label or a plug style cap for multiple applications.
  • Centrifugering til 12.500 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Rør er autoklaverbare
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-overensstemmelse
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukningsfarve Lilla
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Til brug med Centrifuges, Rotators, Shakers
nr. pr. pakke 50/Pk.
Emballage IntegraPack Taske
Mængde 50 rør/pose, 10 poser/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Produktlinje PerformR
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 115 mm
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
Bund form Konisk
Lukketype Plug Style skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Højde (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) 29 mm
Uddannet Ja
Gradueringer 5 til 45 mL i intervaller på 5 mL
Produkttype Konisk centrifugerør
Maks. RCF 12,500 x g