Beskrivelse
- Konisk centrifugerør
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Kapacitet: 15 ml
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , CE IVD-overensstemmelse |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukningsfarve | Lilla |
| Farve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Emballage | 1000 slanger/pose, 1 pose/cs. |
| Mængde | 1000 Rør/Pk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |