Beskrivelse
- Flowcytometrirør
- ATP, RNase/DNase og Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP klasse VI-harpiks
- Centrifugering til 3.000 x G
- Frysebar til -80 °C
- Autoklaverbar
- Kapacitet: 5 ml
- Forsegling med stik eller dobbeltpositionskondensatorer solgt separat
- 12 mm W. 75 mm H.
- Made in USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP |
| Farve | Grøn |
| Produkttype | Flowcytometer-tilbehør |