Få mere at vide
Labcon™ PerformR™ 12x75mm rundbundet flowcytometrirør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280329 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30280329 Grøn
30280332 Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30280329 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 33503670009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00 DKK
    300.16 DKK / Pakke med 1000
    Spare 61.84 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenrør til cellesortering og generel brug af flowcytometri
  • Flowcytometrirør
  • ATP, RNase/DNase og Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP klasse VI-harpiks
  • Centrifugering til 3.000 x G
  • Frysebar til -80 °C
  • Autoklaverbar
  • Kapacitet: 5 ml
  • Forsegling med stik eller dobbeltpositionskondensatorer solgt separat
  • 12 mm W. 75 mm H.
  • Made in USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP
Farve Grøn
Produkttype Flowcytometer-tilbehør