Få mere at vide
Liebherr™ Performance Opretstående køleskab/fryser til professionel brug
Artikelnummer. 30002899 Shop alle Liebherr Appliances produkter
Skift visning
Udvendig finish:
Pulverlakeret stål
Rustfrit stål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Udvendig finish
30002899 Pulverlakeret stål
30002895 Rustfrit stål
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002899 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. FCFVG4002
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Sikker, langtidsholdbar og energieffektiv køle-/fryseskabsopbevaring til ikke-temperaturfølsomme produkter Liebherr™ Professionelt køle/fryseskab er designet til generelle formål med Liebherr™ byggekvalitet, du kan stole på.
Professionelt opretstående køle-/fryseskab til almindelig opbevaring.
  • Nå ind
  • 1-sektion
  • Bredde: 600 mm
  • Klimaklasse (energidirektivet): 5
  • Køleafdeling med ventilator-assisteret køling.
  • Fryseafdeling med SmartFrost statisk kølesystem (manuel afrimning)
  • 4 justerbare trådhylder, 3 gennemsigtige fryseskuffer.
  • Multifunktionel digital controller med høj opløsning skærm og tilslutningsmuligheder.
  • Dørlås, vendbare hængsler, selvlukkende døre med 90° opholdsposition, antimikrobielle håndtag.
Tekniske data
Type Foodservice udvalg
Kapacitet (metrisk) fryser 187 L
Kapacitet (metrisk) køleskab 267 L
Temperaturområde (fryser) -9 °C til -26 °C
Temperaturområde (køleskab) 1 °C til 15 °C
Temperaturstabilitet Køleskab:± 3 K, fryser:± 5 K
Dør stil Selvlukkende
Antal døre 2 (2 rum)
Hylder 4
Kompressor CFC-fri
Afrimning Automatisk (køleskab), manuel (fryser)
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Kølemiddel R 290
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Udvendig finish Pulverlakeret stål
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE, EcoVadis guld
Stil kabinet
Vise Tryk på kontrol / digitalt display i døren
Hjul 80 mm/100 mm Hjul Valgfri
Farve Hvid
Kondensator type Vedligeholdelsesfattig bagvæg
Havne R 290
garanti 1 års reservedele og arbejde
Energiforbrug 525 kWh/a
Strømstyrke 2,0 A
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Forsendelsesvægt (metrisk) 85 kg