Få mere at vide
Liebherr™ Performance Opretstående køleskab/fryser til professionel brug
Shop alle Liebherr Appliances produkterBeskrivelse
Professionelt opretstående køle-/fryseskab til almindelig opbevaring.
- Nå ind
- 1-sektion
- Bredde: 600 mm
- Klimaklasse (energidirektivet): 5
- Køleafdeling med ventilator-assisteret køling.
- Fryseafdeling med SmartFrost statisk kølesystem (manuel afrimning)
- 4 justerbare trådhylder, 3 gennemsigtige fryseskuffer.
- Multifunktionel digital controller med høj opløsning skærm og tilslutningsmuligheder.
- Dørlås, vendbare hængsler, selvlukkende døre med 90° opholdsposition, antimikrobielle håndtag.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Foodservice udvalg |
| Kapacitet (metrisk) fryser | 187 L |
| Kapacitet (metrisk) køleskab | 267 L |
| Temperaturområde (fryser) | -9 °C til -26 °C |
| Temperaturområde (køleskab) | 1 °C til 15 °C |
| Temperaturstabilitet | Køleskab:± 3 K, fryser:± 5 K |
| Dør stil | Selvlukkende |
| Antal døre | 2 (2 rum) |
| Hylder | 4 |
| Kompressor | CFC-fri |
| Vis mere |