Få mere at vide
Liebherr™ Performance Opretstående ATEX Køle/fryseskab til videnskabelig brug
Artikelnummer. 30002893 Shop alle Liebherr Appliances produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk) køleskab:
267 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) køleskab Pakningsstørrelse
30002893 267 l Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 30002893 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. SCFFG4002
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sikkert, præcist og energieffektivt, gnistfrit interiør, køle/fryseskab, den Liebherr™ laboratoriekøleskab/fryser er designet til generelle formål med Liebherr™ byggekvalitet, du kan stole på.
  • Opretstående gnistfri laboratoriekøle-fryseskab.
  • Reach-in, 1-sektion.
  • Bredde: 600 mm
  • Hvidt udvendigt, kommercielt støbt polystyrol interiør.
  • Kølesektion: ventilator-assisteret køling
  • Frysedel: SmartFrost statisk køling, manuel afrimning.
  • 4 justerbare trådhylder, 3 gennemsigtige fryseskuffer
  • Fryseskuffer: nem produkthåndtering, maksimal energieffektivitet og minimale temperaturudsving.
  • ATEX-certificeret gnistfrit interiør.
  • Multifunktionel digital controller med høj opløsning skærm og tilslutningsmuligheder.
  • Adgangsport til eksterne sensorer.
  • Køleskab med ekstra sikkerhedstermostat.
  • Alarmhistorik med min./maks. temperaturer, varighed mm.
  • Dørlås, vendbare hængsler, selvlukkende døre med 90° opholdsposition, antimikrobielle håndtag.
Tekniske data
Type ATEX Certificeret
Kapacitet (metrisk) fryser 110 L
Kapacitet (metrisk) køleskab 267 l
Temperaturområde (fryser) -9 °C til -30 °C
Temperaturområde (køleskab) 3 °C til 16 °C
Temperaturstabilitet Køleskab:± 3 K, fryser:± 5 K
Dør stil Selvlukkende
Antal døre 2 (2 rum)
Skuffer 3 fryseskuffer
Hylder 4
Kompressor CFC-fri
Afrimning Automatisk (køleskab), manuel (fryser)
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Kølemiddel R 600a
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Udvendig finish Pulverlakeret stål
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE, EcoVadis guld
Stil kabinet
Vise Tryk på Kontrol/Digital Display i døren
Hjul 80 mm/100 mm Hjul Valgfri
Farve Hvid
Kondensator type Vedligeholdelsesfattig bagvæg
Havne Én 10 mm port
garanti 1 års reservedele og arbejde
Energiforbrug 390 kWh/år
Strømstyrke 2,0 A
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Forsendelsesvægt (metrisk) 89 kg