Få mere at vide
Liebherr™ Ydelsesunderbænk STATISK laboratoriefryser
Artikelnummer. 30464307 Shop alle Liebherr Appliances produkter
Skift visning
Skuffer:
2 hvide fryseskuffer
Ikke inkluderet
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Skuffer
30464307 Ikke inkluderet
30464304 2 hvide fryseskuffer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30464307 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. SFTSG1501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15647.10 DKK
    14902.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 745.10 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Underbench Lab Freezer er sikre, præcis og ultra energieffektiv opbevaring af fryser, og den er designet til generelle anvendelser med Liebherr en byggekvalitet, Liebherr™ du kan stole på.
  • Underbords laboratoriefryser, bredde 600 mm, maksimal kapacitet 101 L
  • Temperaturområde -9 °C til -30 °C ±5 °C temperaturstabilitet testet til EN60068-3
  • SmartFrost statisk køling, manuel afrimning
  • hvid facade, kommercielt profileret polystyrol-interiør
  • Kølemiddel R 290, forbindelsesmærkning 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, energiforbrug 180 kWh/a
  • 69 L nettokapacitet
  • 2 hvidlakerede trådhylder
  • Multifunktionel digital controller med skærm i høj opløsning og tilslutningsmuligheder
  • Dørlås, vendbare hængsler, antimikrobielt håndtag
  • 45 kg hyldebelastning
  • 5-årig udvidet garanti er tilgængelig i udvalgte lande
Tekniske data
Type Laboratoriefryser
Kapacitet (engelsk) 26,7 gal.
Kapacitet (metrisk) 101 L
Temperaturområde -9 °C til -30 °C
Temperaturopløsning Skærm 0,1 °C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilitet ±5 K
Dør stil Vendbar, selvlukkende, monteret lås
Antal døre 1
Dørmateriale Hvidt pulverlakeret stål
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Kammermateriale Polystyren
Indre Kommerciel kvalitet formstøbt polystyrol
Hylder 2
Skuffer Ikke inkluderet
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Stil Under bordet
Vise Monokrom skærm i døren
Farve Hvid
Kondensator type Lav-vedligeholdelse bagvægstråd-på-rør
Kontroltype Touch-kontrol / digitalt display i døren
Til brug med (applikation) Generel laboratoriefryseopbevaring
Havne 1 x 10 mm
Produktlinje Videnskabelig ydeevne
garanti 2 års reservedele og arbejdskraft, 5 år valgfri udvidet garanti
Afrimning Område for
Model- SFTsg 1501
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Forbindelse LAN/WiFi-modul valgfrit
Strømstyrke 2,0 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fase 1, enkeltfase
Watt 110 W
Energiforbrug 180 kWh/a
Grønne funktioner Lavt energiforbrug
Kompressor CFC-fri
Kølemiddel R 600a
Forsendelsesvægt (metrisk) 37 kg