Få mere at vide
Liebherr™ Ydelsesunderbænk STATISK laboratoriefryser
Artikelnummer. 30464304 Shop alle Liebherr Appliances produkter
Skift visning
Skuffer:
2 hvide fryseskuffer
Ikke inkluderet
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Skuffer
30464304 2 hvide fryseskuffer
30464307 Ikke inkluderet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 30464304 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. SFTSG1501740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16362.15 DKK
    15583.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 779.15 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Underbench Lab Freezer er sikre, præcis og ultra energieffektiv opbevaring af fryser, og den er designet til generelle anvendelser med Liebherr en byggekvalitet, Liebherr™ du kan stole på.
  • Underbords laboratoriefryser, bredde 600 mm, maksimal kapacitet 101 L
  • Temperaturområde -9 / -30 °C, +/- 5 °C temperaturstabilitet testet til EN60068-3
  • SmartFrost statisk køling, manuel afrimning
  • hvid facade, kommercielt profileret polystyrol-interiør
  • Kølemiddel R 290, forbindelsesmærkning 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, energiforbrug 180 kWh/a
  • 69 L nettokapacitet
  • 2 hvidlakerede trådhylder
  • Multifunktionel digital controller med skærm i høj opløsning og tilslutningsmuligheder
  • Dørlås, vendbare hængsler, antimikrobielt håndtag
  • 45 kg hyldebelastning
Tekniske data
Type Laboratoriefryser
Kapacitet (engelsk) 26,7 gal.
Kapacitet (metrisk) 101 L
Temperaturområde -9 °C til -30 °C
Temperaturopløsning Skærm 0,1 °C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilitet ±5 K
Dør stil Vendbar, selvlukkende, monteret lås
Antal døre 1
Dørmateriale Hvidt pulverlakeret stål
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Kammermateriale Polystyren
Indre Kommerciel kvalitet formstøbt polystyrol
Hylder 2
Skuffer 2 hvide fryseskuffer
Antal skuffer 3
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Stil Under bordet
Vise Monokrom skærm i døren
Farve Hvid
Kondensator type Lav-vedligeholdelse bagvægstråd-på-rør
Kontroltype Touch-kontrol / digitalt display i døren
Til brug med (applikation) Generel laboratoriefryseopbevaring
Havne 1 x 10 mm
Produktlinje Videnskabelig ydeevne
garanti 1 års reservedele og arbejde
Afrimning Område for
Model- SFTsg 1501 740
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Forbindelse LAN/WiFi-modul valgfrit
Strømstyrke 2,0 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fase 1, enkeltfase
Watt 110 W
Energiforbrug 180 kWh/a
Grønne funktioner Lavt energiforbrug
Kompressor CFC-fri
Kølemiddel R 600a
Forsendelsesvægt (metrisk) 40 kg