Få mere at vide
Liebherr™ Ydelsesunderbenk laboratoriekøleskab
Artikelnummer. 30464317 Shop alle Liebherr Appliances produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
35,4 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30464317 35,4 gal.
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 30464317 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. SRTVG1501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14730.45 DKK
    14029.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 701.45 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sikker, præcis og ultraenergieffektiv opbevaring af køleskab, Underbench Liebherr™ Lab Fridge er designet til generelle anvendelser med Liebherr en byggekvalitet, du kan stole på.
  • Underbords laboratoriekøleskab til almindelig opbevaring, bredde 600 mm, maksimal kapacitet 134 L
  • Temperaturområde +3 / +16 °C, +/- 3 °C temperaturstabilitet testet til EN60068-3
  • Hvidt udvendigt, indvendigt støbt polystyrol i kommerciel kvalitet, ventilator-assisteret køling
  • Kølemiddel R 600a, tilslutningskapacitet 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, energiforbrug 156 kWh/a
  • 97 L nettokapacitet
  • 3 hvidlagte trådhylder
  • Multifunktionel digital controller med skærm i høj opløsning og tilslutningsmuligheder
  • Dørlås, vendbare hængsler, antimikrobielt håndtag
  • 45 kg hyldebelastning
Tekniske data
Type Laboratoriekøleskab
Kapacitet (engelsk) 35,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 134 L
Temperaturområde 3 °C til 16 °C
Temperaturopløsning Skærm 0,1 °C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilitet ±3 K
Kølemiddel R 600a
Dør stil Solid vendbar selvlukkende dør med lås
Antal døre 1
Dørmateriale Glas
Hylder 3 Plastbelagt gitter
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Udvendig finish Hvid pulverlakeret
Indre Kommerciel kvalitet formstøbt polystyrol
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Stil Under bordet
Vise Monokrom skærm i døren
Farve Hvid
Kondensator type Lav-vedligeholdelse bagvægstråd-på-rør
Kontroltype Touch-kontrol / digitalt display i døren
Til brug med (applikation) Generel opbevaring af laboratoriekøleskab
Havne 1 x 12 mm
Produktlinje Videnskabelig ydeevne
garanti 1 års reservedele og arbejde
Afrimning Automatisk: tidsbegrænset uden for cyklus
Belysning LED-loftmonteret
Model- SRTvg 1501
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Forbindelse LAN/WiFi-modul valgfrit
Kompressor CFC-fri
Strømstyrke 2,0 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fase 1, enkeltfase
Watt 100 W
Energiforbrug 156 kWh/a
Grønne funktioner Lavt energiforbrug
Forsendelsesvægt (metrisk) 39 kg