Få mere at vide
Liebherr™ Ydelsesunderbenk ATEX laboratoriekøleskab
Artikelnummer. 30464309 Shop alle Liebherr Appliances produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
35,4 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30464309 35,4 gal.
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 30464309 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. SRTFG1501
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sikkert, præcist og ultra energieffektivt, gnistfri indretning og køleskabsopbevaring – Underbench Lab-køleskabet Liebherr™ ATEX er designet til generelle anvendelser med Liebherr en byggekvalitet, du kan stole på.
  • Gnistfrit underbenk-laboratoriekøleskab til opbevaring af opløsningsmidler og reagenser, bredde 600 mm, bruttokapacitet 134 L
  • Temperaturområde 3 °C til 16 °C, ±3 °C temperaturstabilitet testet til EN60068-3
  • Hvid yderside, kommercielt profileret polystyrol-interiør, ventilatorassisteret køling
  • Kølemiddel R 600a, tilslutningskapacitet 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, energiforbrug 156 kWh/a
  • 98 L nettokapacitet
  • 3 glashylder
  • ATEX-certificeret gnistfrit interiør
  • Multifunktionel digital controller med skærm i høj opløsning og tilslutningsmuligheder
  • Dørlås, vendbare hængsler, antimikrobielt håndtag
  • 40 kg hyldelast
  • 5-årig udvidet garanti er tilgængelig i udvalgte lande
Tekniske data
Type ATEX køleskab
Kapacitet (engelsk) 35,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 134 L
Temperaturområde 3 °C til 16 °C
Temperaturopløsning Skærm 0,1 °C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilitet ±3 K
Kølemiddel R 600a
Dør stil Solid vendbar selvlukkende dør med lås
Antal døre 1
Dørmateriale Hvidt pulverlakeret stål
Hylder 3 Glas
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Udvendig finish Hvid pulverlakeret
Indre Kommerciel kvalitet formstøbt polystyrol
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE, ATEX-certificeret, DIN 13277
Stil Under bordet
Vise Monokrom skærm i døren
Farve Hvid
Kondensator type Lav-vedligeholdelse bagvægstråd-på-rør
Kontroltype Touch-kontrol / digitalt display i døren
Til brug med (applikation) Gnistfri opbevaring af laboratoriekøleskab
Havne 1 x 12 mm
Produktlinje Videnskabelig ydeevne
garanti 1 års reservedele og arbejde
Afrimning Automatisk: tidsbegrænset uden for cyklus
Belysning LED
Model- SRTfg 1501
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Forbindelse LAN/WiFi-modul valgfrit
Kompressor CFC-fri
Strømstyrke 2,0 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fase 1, enkeltfase
Watt 100 W
Energiforbrug 156 kWh/a
Grønne funktioner Lavt energiforbrug
Forsendelsesvægt (metrisk) 40 kg