Få mere at vide
Liebherr™ Performance Underbench ATEX laboratoriefryser
Artikelnummer. 30464308 Shop alle Liebherr Appliances produkter
Skift visning
Skuffer:
3 gennemsigtige fryseskuffer
Ikke inkluderet
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Skuffer
30464308 Ikke inkluderet
30464305 3 gennemsigtige fryseskuffer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30464308 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. SFTFG1501
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Sikker, præcis og ultra energieffektiv, gnistfri indretning, køleskabsopbevaring – Liebherr™ ATEX Underbench Lab Freezer er designet til generelle anvendelser med Liebherr en byggekvalitet, du kan stole på.
  • Gnistfri underbenk-laboratoriefryser til opbevaring af opløsningsmidler og reagenser, bredde 600 mm, maksimal kapacitet 101 L
  • Temperaturområde -9 °C til -30 °C ±5 °C temperaturstabilitet testet til EN60068-3
  • Hvid udvendigt, kommercielt støbt polystyrol indvendigt støbt polystyrol i kommerciel
  • statisk køling med manuel afrimning
  • Kølemiddel R 290, forbindelsesmærkning 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, energiforbrug 180 kWh/a
  • 73 Lnet kapacitet
  • 2 glashylder
  • ATEX-certificeret gnistfrit interiør
  • Multifunktionel digital controller med skærm i høj opløsning og tilslutningsmuligheder
  • Dørlås, vendbare hængsler, antimikrobielt håndtag
  • 40 kg hyldelast
  • 5-årig udvidet garanti er tilgængelig i udvalgte lande
Tekniske data
Type ATEX Fryser
Kapacitet (engelsk) 26,7 gal.
Kapacitet (metrisk) 101 L
Temperaturområde -9 °C til -30 °C
Temperaturopløsning Skærm 0,1 °C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilitet ±5 K
Dør stil Vendbar, selvlukkende, monteret lås
Antal døre 1
Dørmateriale Hvidt pulverlakeret stål
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Kammermateriale Polystyren
Indre Kommerciel kvalitet formstøbt polystyrol
Hylder 2
Skuffer Ikke inkluderet
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE, ATEX, DIN 13277
Stil Under bordet
Vise Monokrom skærm i døren
Farve Hvid
Kondensator type Lav-vedligeholdelse bagvægstråd-på-rør
Kontroltype Touch-kontrol / digitalt display i døren
Til brug med (applikation) Gnistfri laboratoriefryseopbevaring
Havne 1 x 10 mm
Produktlinje Videnskabelig ydeevne
garanti 2 års reservedele og arbejdskraft, 5 år valgfri udvidet garanti
Afrimning Område for
Model- SFTfg 1501
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Forbindelse LAN/WiFi-modul valgfrit
Strømstyrke 2,0 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fase 1, enkeltfase
Watt 110 W
Energiforbrug 180 kWh/a
Grønne funktioner Lavt energiforbrug
Kompressor CFC-fri
Kølemiddel R 600a
Forsendelsesvægt (metrisk) 38 kg