Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sikker, præcis og ultra energieffektiv, gnistfri indretning, køleskabsopbevaring – Liebherr™ ATEX Underbench Lab Freezer er designet til generelle anvendelser med Liebherr en byggekvalitet, du kan stole på.
Gnistfri underbenk-laboratoriefryser til opbevaring af opløsningsmidler og reagenser, bredde 600 mm, maksimal kapacitet 101 L
Temperaturområde -9 °C til -30 °C ±5 °C temperaturstabilitet testet til EN60068-3
Hvid udvendigt, kommercielt støbt polystyrol indvendigt støbt polystyrol i kommerciel
statisk køling med manuel afrimning
Kølemiddel R 290, forbindelsesmærkning 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, energiforbrug 180 kWh/a
73 Lnet kapacitet
2 glashylder
ATEX-certificeret gnistfrit interiør
Multifunktionel digital controller med skærm i høj opløsning og tilslutningsmuligheder
Dørlås, vendbare hængsler, antimikrobielt håndtag
40 kg hyldelast
5-årig udvidet garanti er tilgængelig i udvalgte lande
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.