Få mere at vide
Liebherr™ Ydelses-køleskab under bord, dynamisk køling kommercielt køleskab
Shop alle Liebherr Appliances produkterBeskrivelse
- Giver rigelig plads til daglig opbevaring
- Mål (H x B x D) 85,2 x 60 x 64,8 cm
- Nettovægt 37,3 kg, varmeudledning 190 kJ/t
- Under Counter – bordpladen kan bruges som arbejdsflade eller fjernes for integration under eksisterende overflader
- Energieffektivitetsklasse A+, 219 kWh/a - for lave driftsomkostninger
- Støjniveau 45 dB - sikrer stille drift for forbedrede arbejdsforhold
- Temperaturindstilling +1 °C til +15 °C - fleksibel temperaturjustering til forskellige opbevaringsbehov
- HumidityControl - fugtighedsjustering for ideelle opbevaringsforhold: produkterne forbliver friske længere
- Ventilatorassisteret køling – for ensartet temperaturfordeling og hurtigere genopretning efter døråbning
- Naturlig kølemiddel R600 a - miljøvenligt og energieffektivt
- Tre hylder - letter organisering og opdeling af indhold
- Selvlukkende dør - opholdsposition til indholdshåndtering, lukker automatisk under 90 grader° og holder apparatets temperatur stabil
- Sømløs inderindlæg – ingen snavsfælder, for perfekt hygiejne
- Mekanisk dørlås - forhindrer uautoriseret adgang
- Efterfølgende opkobling – muliggør integration med ekstern digital overvågning
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Professionelt køleskab |
| Kapacitet (engelsk) | 4,38 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 124 L |
| Temperaturområde | 1 °C til 15 °C |
| Temperaturopløsning | 1,0 °C |
| Temperatursensor | NTC |
| Kølemiddel | R 600a |
| Dør stil | Solid vendbar selvlukkende dør med lås |
| Antal døre | 1 |
| Dørmateriale | Stål |
| Vis mere |