Få mere at vide
Liebherr™ Ydelse under-disk laboratoriekøleskab, dynamisk kølelaboratorium køleskab
Artikelnummer. 31932490 Shop alle Liebherr Appliances produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
123 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31932490 123 L
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 31932490 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. SRUVG 1001
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sikker, præcis og ultraenergieffektiv opbevaring af køleskab, det Liebherr™ fuldt integrerede underbenk-laboratoriekøleskab er designet til laboratorieapplikationer.
  • Mål (H x B x D) 81,9 - 87,9 x 59,7 x 58,4 cm
  • Nettovægt 36 kg, maksimal vægt 38 kg, varmeudledning 75 kJ/t
  • Giver rigelig plads til laboratorieprøver og materialer
  • Temperaturindstilling +3 °C til +16 °C - justerbar for forskellige lagringsbehov, ±temperaturstabilitet°testet til EN60068-3
  • Energiforbrug 91 kWh/år - lave driftsomkostninger, hjælper med at opfylde bæredygtighedsmål
  • Ventilatorassisteret køling - sikrer ensartet temperaturfordeling
  • Tre hylder - letter organisering og adskillelse af prøver
  • Støjniveau 39 dB - sikrer stille drift i laboratoriet
  • Mekanisk dørlås - forhindrer uautoriseret adgang
  • Eftermonterbar forbindelse – muliggør integration med digitale overvågningssystemer
  • Naturlig kølemiddel R 600a - miljøvenligt og energieffektivt
  • +2 °C Sikkerhedsanordning - regulerer temperaturen i tilfælde af fejl og beskytter indholdet mod frysning
  • Antimikrobielt håndtag - reducerer bakterier med 99,99% uden ekstra rengøring
  • Max. temperaturregistrering - logger automatisk temperaturafvigelser for et hurtigt overblik
  • Omfattende alarmsystemer - øjeblikkelig alarm i tilfælde af fejl bevarer prøvekvaliteten
  • Adgangsport til eksterne sensorer - nem eftermontering for ekstra temperaturkontrol
  • Selvlukkende dør – lukker automatisk under 90 grader° og holder apparatets temperatur stabil
  • Kan valgfrit eftermonteres med en WiFi/LAN-grænseflade
  • 5-årig udvidet garanti er tilgængelig i udvalgte lande
Tekniske data
Type Laboratoriekøleskab
Kapacitet (engelsk) 4,34 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 123 L
Temperaturområde 3 °C til 16 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilitet ±3 K
Kølemiddel R 600a
Dør stil Solid vendbar selvlukkende dør med lås
Antal døre 1
Dørmateriale Stål
Hængsel Side Højre
Skuffer Nej
Antal skuffer 0
Hylder 2 Justerbar
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Udvendig finish Pulverlakeret stål
Indre Kommerciel kvalitet formstøbt Polystyrol
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Under bordet
Vise Touch-kontrol, monokrom skærm i døren
Hjul Nej
Kondensator type Lav-vedligeholdelse bagvægstråd-på-rør
Kontroltype Touchkontrol / Digital skærm i døren
Til brug med (applikation) Opbevaring af temperaturfølsomme produkter
Havne 1 x 10 mm diameter. Adgangsport
Produktlinje Ydelsesintegreret underbenklaboratorium
Afrimning Tidsbestemt off-cycle
Belysning Nej
Emballagetype Papæske
Overvågningsmuligheder Integrerede alarmsystemer
Adgangssikkerhed Mekanisk dørlås
Chart Recorder Nej
Dataoutput Voltfri alarmkontakt
Forbindelse Eftermonterbar WiFi/LAN-grænseflade
Kompressor CFC-fri
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 58.4 x 59.7 x 81.9 - 87.9 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 46.7 x 45.0 x 48.2 cm
Dybde (metrisk) Eksteriør 58.4 cm
Dybde (metrisk) interiør 46.7 cm
Højde (metrisk) Udvendig 81,9 til 87,9 cm
Højde (metrisk) interiør 48.2 cm
Bredde (metrisk) Udvendig 59.7 cm
Bredde (metrisk) interiør 45 cm
Strømstyrke 2,0 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fase 1
Watt 80 W
Energiforbrug 91 kWh/a
Grønne funktioner EcoVadis Sølv
Forsendelsesvægt (metrisk) 38 kg
Vægt (metrisk) 35 kg