Få mere at vide
Liebherr™ Ydelses-under-disk ATEX laboratoriekøleskab, gnistfrit laboratoriekøleskab
Artikelnummer. 31932482 Shop alle Liebherr Appliances produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
120 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31932482 120 L
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 31932482 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. SRUFG 1001
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sikker, præcis og ultra energieffektiv, gnistfri indretning, køleskabsopbevaring, det Liebherr™ fuldt integrerede underbenk-laboratoriekøleskab ATEX er designet til laboratorieapplikationer.
  • Mål (H x B x D) 81,9 - 87,9 x 59,7 x 58,4 cm
  • Nettovægt 37 kg, bruttovægt 40 kg, varmeudledning 75 kJ/t
  • Giver rigelig plads til laboratorieprøver og materialer
  • Temperaturindstilling +3 °C til +16 °C - justerbar for forskellige lagringsbehov, ±temperaturstabilitet°testet til EN60068-3
  • ATEX certificering - interiør klassificeret til opbevaring af brandfarlige stoffer (< Ex > II 3/- G Ex EC IIC T6 Gc/-)
  • Energiforbrug 91 kWh/år - lave driftsomkostninger, hjælper med at opfylde bæredygtighedsmål
  • Tre hylder - letter organisering og adskillelse af prøver
  • Støjniveau 39 dB - sikrer stille drift i laboratoriet
  • Mekanisk dørlås - forhindrer uautoriseret adgang
  • Eftermonterbar forbindelse – muliggør integration med digitale overvågningssystemer
  • Naturlig kølemiddel R 600a - miljøvenligt og energieffektivt
  • +2 °C Sikkerhedsanordning - beskytter indholdet mod frysning i tilfælde af fejl
  • Antimikrobielt håndtag - reducerer bakterier med 99,99% uden ekstra rengøring
  • Max. temperaturregistrering - logger automatisk temperaturafvigelser for et hurtigt overblik
  • Omfattende alarmsystemer - øjeblikkelig alarm i tilfælde af fejl bevarer prøvekvaliteten
  • Adgangsport til eksterne sensorer - nem eftermontering for ekstra temperaturkontrol
  • Selvlukkende dør – lukker automatisk under 90 grader° og holder apparatets temperatur stabil
  • Kan valgfrit eftermonteres med en WiFi/LAN-grænseflade
  • 5-årig udvidet garanti er tilgængelig i udvalgte lande
Tekniske data
Type Laboratoriekøleskab
Kapacitet (engelsk) 4,24 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 120 L
Temperaturområde 3 °C til 16 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilitet ±3 K
Kølemiddel R 600a
Dør stil Solid vendbar selvlukkende dør med lås
Antal døre 1
Dørmateriale Stål
Hængsel Side Højre
Skuffer Nej
Antal skuffer 0
Hylder 2
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Udvendig finish Pulverlakeret stål
Indre Kommerciel kvalitet formstøbt Polystyrol
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE, ATEX-certificeret
Stil Under bordet
Vise Touch-kontrol, monokrom skærm i døren
Hjul Nej
Farve Hvid
Kondensator type Lav-vedligeholdelse bagvægstråd-på-rør
Kontroltype Touchkontrol / Digital skærm i døren
Til brug med (applikation) Opbevaring af temperaturfølsomme produkter
Havne 1 x 10 mm diameter. Adgangsport
Produktlinje Ydelsesintegreret underbenklaboratorium
Afrimning Tidsbestemt off-cycle
Belysning Nej
Emballagetype Papæske
Overvågningsmuligheder Integrerede alarmsystemer
Adgangssikkerhed Mekanisk dørlås
Chart Recorder Nej
Dataoutput Voltfri alarmkontakt
Forbindelse Eftermonterbar WiFi/LAN-grænseflade
Kompressor CFC-fri
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 58.4 x 59.7 x 81.9 - 87.9 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 45.8 x 45.0 x 48.2 cm
Dybde (metrisk) Eksteriør 58.4 cm
Dybde (metrisk) interiør 45.8 cm
Højde (metrisk) Udvendig 81,9 til 87,9 cm
Højde (metrisk) interiør 48.2 cm
Bredde (metrisk) Udvendig 59.7 cm
Bredde (metrisk) interiør 45 cm
Strømstyrke 2,0 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fase 1
Watt 80 W
Energiforbrug 182 kWh/a
Grønne funktioner EcoVadis Sølv
Forsendelsesvægt (metrisk) 40.3 kg
Vægt (metrisk) 37.1 kg