Få mere at vide
Liebherr™ Ydelse højvolumen opretstående laboratoriekøleskab med rustfrit stålinteriør
Artikelnummer. 30178708 Shop alle Liebherr Appliances produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
480 l
702 l
1091 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30178708 1091 l
30178701 480 l
30178692 702 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30178708 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. SRPVG1402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64363.95 DKK
    61299.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 3064.95 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Opretstående kondensator designet til laboratorieapplikationer og giver sikker, præcis og energieffektiv opbevaring af temperaturfølsomme produkter til køleskabet.
  • Højvolumen opretstående laboratoriekøleskab, indadgående
  • Temperaturområde -2 til +16 °C, ±3 K temperaturstabilitet testet til EN60068-3
  • Hvid facade, rustfrit stål interiør, ventilatorassisteret køling.
  • Kølemiddel R 290, forbindelsesmærkning 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Energieffektivitet optimeret for lavere driftsomkostninger og hjælper med at opfylde brugernes bæredygtighedsmål
  • Digital controller, højsynlig monokrom skærm med touchknapper, 0,1 °C opløsning giver nyttig udvidet multifunktionalitet, f.eks. en vedligeholdelsestimer, kalibreringsfunktion m.m.
  • Forbindelse: LAN/WLAN-grænseflade ikke integreret, men kan eftermonteres som tilbehør
  • 12 mm adgangsport til ekstern temperaturprobe
  • Indholdssikkerhed: Høj/lav temperaturalarm og strømsvigtsalarm, når strømforsyningen vender tilbage.
  • LED-indvendig belysning monteret i loftet for bedre synlighed af indholdet i denne store enhed
  • Mekaniske dørlåse, vendbare hængsler, selvlukkende døre med 90° i boligposition
  • 60 kg hyldelast
  • Udstyret med 100 mm hjul med bremser på de to forreste, for nem bevægelse af enheden
Tekniske data
Type Køleskab
Kapacitet (engelsk) 288,21 gal.
Kapacitet (metrisk) 1091 l
Temperaturområde -2 °C til +16 °C
Temperaturopløsning 0.1 K
Temperaturstabilitet ±3°K
Kølemiddel R 290
Dør stil Solid vendbar selvlukkende dør med lås
Antal døre 2
Hængsel Side Venstre eller højre
Hylder 8
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Udvendig finish Hvid pulverlakeret
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil kabinet
Vise Højkontrast monokrom skærm med touchknapper
Hjul 100 mm dia. hjul
Farve Hvid
Kondensator type Lav-vedligeholdelses tråd-på-rør med vaskbart filter
Kontroltype Digital Controller
Havne 1 x 12 mm diameter adgangsport
garanti 2 Years Parts and Labor, 5 Year Optional Extended Warranty
Afrimning Automatisk varmgasafrimning
Belysning LED-loftmonteret
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Adgangssikkerhed Mekanisk dørlås med nøgle
Forbindelse WiFi/LAN-modul valgfrit
Kompressor CFC-fri
Strømstyrke 4 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fase 1, enkeltfaset
Energiforbrug 464 kWh/a
Grønne funktioner Naturligt kølemiddel, super energieffektivt, Ecovadis Gold