Få mere at vide
Liebherr™ Ydelse højvolumen opretstående laboratoriekøleskab med rustfrit stålinteriør
Shop alle Liebherr Appliances produkterBeskrivelse
- Højvolumen opretstående laboratoriekøleskab, indadgående
- Temperaturområde -2 °C til +16 °C, ±3 K temperaturstabilitet testet til EN60068-3
- Hvid facade, rustfrit stål interiør, ventilatorassisteret køling.
- Kølemiddel R 290, forbindelsesmærkning 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
- Energieffektivitet optimeret for lavere driftsomkostninger og hjælper med at opfylde brugernes bæredygtighedsmål
- Digital controller, højsynlig monokrom skærm med touchknapper, 0,1 °C opløsning giver nyttig udvidet multifunktionalitet, f.eks. en vedligeholdelsestimer, kalibreringsfunktion m.m.
- Forbindelse: LAN/WLAN-grænseflade ikke integreret, men kan eftermonteres som tilbehør
- 12 mm adgangsport til ekstern temperaturprobe
- Indholdssikkerhed: høj-/lavtemperaturalarmer og strømsvigtalarm, når strømforsyningen vender tilbage.
- LED-indvendig belysning monteret i loftet for bedre synlighed af indholdet i denne store enhed
- Mekaniske dørlåse, vendbare hængsler, selvlukkende døre med 90° i boligposition
- 60 kg hyldelast
- Udstyret med 100 mm hjul med bremser på de to forreste, for nem bevægelse af enheden
- 5-årig udvidet garanti er tilgængelig i udvalgte lande
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Køleskab |
| Kapacitet (engelsk) | 126,8 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 480 l |
| Temperaturområde | -2 °C til +16 °C |
| Temperaturopløsning | 0.1 K |
| Temperaturstabilitet | ±3°K |
| Kølemiddel | R 290 |
| Dør stil | Solid vendbar selvlukkende dør med lås |
| Antal døre | 1 |
| Hængsel Side | Venstre eller højre |
| Vis mere |