Få mere at vide
Liebherr™ Ydelseskraftig højvolumen opretstående fryser til professionel brug
Shop alle Liebherr Appliances produkterBeskrivelse
- Professionel opretstående fryser til generel opbevaring, indadgribende
- Temperaturområde -9 til -26 °C, klasse L1
- Klimaklasse (energidirektivet): 5
- Ventilatorassisteret kølesystem med automatisk optøning af varm gas. Rustfrit stål udvendigt og indvendigt
- Kølemiddel R 290, forbindelsesmærkning 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
- Multifunktionel digital controller med skærm i høj opløsning og tilslutningsmuligheder
- Selvlukkende døre med 90° båsstillinger og mekanisk lås, 150 mm højdejusterbare ben
- 60 kg hyldelast
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Fryser |
| Kapacitet (engelsk) | 128,39 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 486 l |
| Temperaturområde | -9 °C til -26 °C |
| Temperaturopløsning | 1 K |
| Temperatursensor | NTC |
| Dør stil | Vendbar, selvlukkende, monteret lås |
| Antal døre | 1 |
| Hængsel Side | Venstre eller højre |
| Skabsmateriale | Kromnikkelstål |
| Vis mere |