Få mere at vide
Liebherr™ Ydelseskraftig højvolumen opretstående fryser til professionel brug
Shop alle Liebherr Appliances produkterBeskrivelse
- Professionel opretstående fryser til generel opbevaring, indadgribende
- Temperaturområde -9 til -26 °C, klasse L1
- Klimaklasse (energidirektivet): 5
- Ventilatorassisteret kølesystem med automatisk optøning af varm gas. Rustfrit stål udvendigt og indvendigt
- Kølemiddel R 290, forbindelsesmærkning 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
- Multifunktionel digital controller med skærm i høj opløsning og tilslutningsmuligheder
- Selvlukkende døre med 90° båsstillinger og mekanisk lås, 150 mm højdejusterbare ben
- 60 kg hyldelast
Specifica
Specifica
| Type | Fryser |
| Kapacitet (engelsk) | 289,53 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1096 l |
| Temperaturområde | -9 °C til -26 °C |
| Temperaturopløsning | 1 K |
| Temperatursensor | NTC |
| Dør stil | Vendbar, selvlukkende, monteret lås |
| Antal døre | 2 |
| Hængsel Side | Venstre eller højre |
| Skabsmateriale | Kromnikkelstål |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?