Få mere at vide
Løsning til præstationstjek, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15205776 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15205776 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 15205776 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. 5081PC
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Chlorothalonil1897-45-650 ng/ml
Methyl dacthal1861-32-150 ng/ml
delta-BHC319-86-840 ng/ml
Chlorpyrifos2921-88-22 ng/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Performance Check Solution
Navn note USEPA Method 508.1
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 50-29-3
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
Metoder For US EPA Methods 508, 508.1
Molekylær formel C14H9Cl5
Teknik US EPA Method 508
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle YVGGHNCTFXOJCH-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(Cl)(Cl)Cl)Cl
IUPAC navn 1-chlor-4-[2,2,2-trichlor-1-(4-chlorphenyl)ethyl]benzen
Opløsningsmiddel eller Matrix MTBE/Ethyl Acetate
Molekylvægt (g/mol) 354.476
PubChem CID 3036
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:16130
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Performance Check Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methyl-tert-butyl ether, ethyl acetate
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug