Få mere at vide
BRAND™ Perform™ Klassisk koncentrat Mucasol
Artikelnummer. p-200104824 Shop alle Brand produkter
Størrelse:
2 l
5 l
Artikelnummer. 17991302
Brand: BRAND™ 44103
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Flydende, alkalisk højtydende koncentrat til nedsænkning og ultralydsbade.
  • Flydende, alkalisk højtydende koncentrat til nedsænkning og ultralydsbade.
  • Universalrens til laboratorieudstyr og instrumenter af glas, porcelæn, plast, gummi og metal.
  • Genstande rengøres på omkring 10 til 30 minutter uden mekanisk hjælp. Perform™ klassisk koncentrat mucasol erstatter chromosulfuric acid, er fri for klor og kaustiske baser, er ikke-toksisk, ikke-aggressiv og biologisk nedbrydelig.
  • Langvarig eksponering af zink og ikke-anodiseret aluminium overflader bør undgås.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farvekodet Nej
Form Koncentreret væske
Duft Original
Sterilitet Ikke steril
Udseende Lysegul
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Gennemsigtig gul
Engangs Begrænset brug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Nej
Størrelse 2 l
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perform Concentrate Mucasol Liquid Detergent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: tripotassium orthophosphate