Få mere at vide
BRAND™ Perform™ Klassisk koncentrat Mucasol
Artikelnummer. 17991302 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Størrelse:
2 l
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17991302 2 l
17971302 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17991302 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 44103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.56 DKK
    713.97 DKK / 2 L
    Spare 255.59 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Flydende, alkalisk højtydende koncentrat til nedsænkning og ultralydsbade.
  • Flydende, alkalisk højtydende koncentrat til nedsænkning og ultralydsbade.
  • Universalrens til laboratorieudstyr og instrumenter af glas, porcelæn, plast, gummi og metal.
  • Genstande rengøres på omkring 10 til 30 minutter uden mekanisk hjælp. Perform™ klassisk koncentrat mucasol erstatter chromosulfuric acid, er fri for klor og kaustiske baser, er ikke-toksisk, ikke-aggressiv og biologisk nedbrydelig.
  • Langvarig eksponering af zink og ikke-anodiseret aluminium overflader bør undgås.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farvekodet Nej
Form Koncentreret væske
Duft Original
Sterilitet Ikke steril
Udseende Lysegul
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Gennemsigtig gul
Engangs Begrænset brug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Nej
Størrelse 2 l
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perform Concentrate Mucasol Liquid Detergent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tripotassium orthophosphate