Få mere at vide
BRAND™ Perform™ Klassisk koncentrat Mucasol
Shop alle Brand produkter
Størrelse:
2 l
5 l
Beskrivelse
- Flydende, alkalisk højtydende koncentrat til nedsænkning og ultralydsbade.
- Universalrens til laboratorieudstyr og instrumenter af glas, porcelæn, plast, gummi og metal.
- Genstande rengøres på omkring 10 til 30 minutter uden mekanisk hjælp. Perform™ klassisk koncentrat mucasol erstatter chromosulfuric acid, er fri for klor og kaustiske baser, er ikke-toksisk, ikke-aggressiv og biologisk nedbrydelig.
- Langvarig eksponering af zink og ikke-anodiseret aluminium overflader bør undgås.
Tekniske data
Tekniske data
| Farvekodet | Nej |
| Form | Koncentreret væske |
| Duft | Original |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Udseende | Lysegul |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Gennemsigtig gul |
| Engangs | Begrænset brug |
| Filtreret | Filtreret |
| Brandfarlig | Nej |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Perform Concentrate Mucasol Liquid Detergent
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: tripotassium orthophosphate