Få mere at vide
BINDER™ Perforeret hyldestativ
Artikelnummer. 30238348 Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
KB 1060, KB PRO 1060, KBF 1060, KBF PRO 1060
KB 130, KB PRO 130, KBF 130, KBF PRO 130
KB 260, KB 470, KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470
KB 720, KB PRO 720, KBF 720, KBF PRO 720
KBF PRO 1600, KBF 1600, KB PRO 1600
Artikelnummer. 30238348
Brand: BINDER™ 80122406
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Perforeret hyldestativ indbygget med et par U-skinner, til brug med klimakamre og kølekuvøsekamre.
  • Hyldestativ i rustfrit stål
  • Inkluderer sæt U-skinner
Tekniske data
Til brug med (udstyr) KB 130, KB PRO 130, KBF 130, KBF PRO 130
Materiale Rustfrit stål
Type Stativ