Få mere at vide
BINDER™ Hylde, perforeret
Artikelnummer. 16684173 Shop alle BINDER produkter
Dimensioner (L x B x H):
620 x 510 x 50 mm
Artikelnummer. 16684173
Brand: BINDER™ 80121996
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Perforeret hylde er i rustfrit stål.
  • Hylde
  • Perforeret
  • Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Oversigt Hylde, perforeret - Rustfrit stål, delt, til opdelt inderdør
Til brug med (udstyr) BINDER Kamre CB260, CB-S260
Materiale Rustfrit stål
Type Opdelt hylde
Model- CB 260 (E7)
Dimensioner (L x B x H) 620 x 510 x 50 mm
Længde (engelsk) 2.03 ft.
Længde (metrisk) 620 mm
Bredde (engelsk) 1.67 ft.
Bredde (metrisk) 510 mm
Højde (engelsk) 1,97 tommer.
Højde (metrisk) 50 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 4.6 Kg
Vægt (engelsk) 9.26 lb.
Vægt (metrisk) 4.2 kg