Få mere at vide
Gilac™ Perforeret kasse 500 x 300 x 200 mm
Farve:
Grå
Hvid
Rød
Beskrivelse
- Stable perforeret kasse
- Ideel til opbevaring af alle produkter, der kræver luftcirkulation
- Meget modstandsdygtig til intensiv brug
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Perforeret kasse |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Form | Rektangulær |
| Kapacitet (engelsk) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Certificeringer/compliance | Food Contact Certificeret |
| Stil | Stabelbar |
| Længde (engelsk) | 19,7 tommer |
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Vis mere |