Få mere at vide
Gilac™ Perforeret kasse 500 x 300 x 200 mm
Product Code. 16646072
Click to view available options
Farve:
Grå
Hvid
Rød
Product Code. 16646072
Brand: Gilac™ G182021
Only null left
Add to basket
Add to basket
Stabling af perforeret kasse. Ideel til opbevaring af alle produkter, der kræver luftcirkulation.
  • Stable perforeret kasse
  • Ideel til opbevaring af alle produkter, der kræver luftcirkulation
  • Meget modstandsdygtig til intensiv brug
Specifications
Type Perforeret kasse
Materiale HDPE
Farve Hvid
Form Rektangulær
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Certificeringer/compliance Food Contact Certificeret
Stil Stabelbar
Længde (engelsk) 19,7 tommer
Længde (metrisk) 500 mm
Bredde (engelsk) 11,8 tommer
Bredde (metrisk) 300 mm
Højde (engelsk) 7,9 tommer
Højde (metrisk) 200 mm
Vægt (engelsk) 2.2 lb.
Vægt (metrisk) 1 kg
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C