Få mere at vide
uvex Perforeret BOA™ Sort/gul PU 65658 Lav sko - Bredde 11
Artikelnummer. 17242141 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17242141 45 -
17242131 35 -
17252131 36 -
17262131 37 -
17272131 38 1 par
17282131 39 -
17292131 40 1 par
17202141 41 -
17212141 42 -
17222141 43 -
17232141 44 -
17252141 46 -
17262141 47 -
17272141 48 -
17282141 49 -
17292141 50 -
17202151 51 -
17212151 52 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17242141 Leverandør uvex Leverandørnr. 6565845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1125.00 DKK
    1019.03 DKK / 1 par
    Spare 105.97 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Uvex 1 sikkerhedssko beskytter og understøtter den naturlige bevægelse af den menneskelige krop ved at reducere tryk og belastning; beskyttelsesklasse S1 og S2
Uvex 1 Sko 6565.8 med BOA™ Tilpas System S1 SRC
  • Sporty, multifunktionel sikkerhedssko
  • Let og fleksibel
  • Seneste generation af 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
  • Kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne og antimagnetiske egenskaber
  • Fremstillet med nyudviklet teknologi for udvidet bærekomfort
  • Uvex Climazone teknologi for optimal bærekomfort
  • Åndbart, perforeret, højteknologisk overmateriale i mikrovelour
  • Distance mesh foring giver optimal åndbarhed
  • Fremstillet af syntetiske materialer, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
  • BOA™ Fit System Dial for tilpasset komfort, der er ensartet hele dagen
  • Næsten sømløst design for at eliminere trykpunkter
  • Udtagelig komfort indersål, antistatisk, med fugtkontrolsystem og ekstra stødabsorbering i hælen og foran på foden
  • Blød, polstret krave og pløs
  • Enestående dual density polyurethan-sålenhed med bedste stødabsorberingsegenskaber og fremragende skridsikkerhed
    • Fri for lakbefugtningshæmmere som silikoner, phthalater mv.
  • Opfylder ESD-krav: modstand mod jord Kleiner 35 megohm
  • Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
  • Artikel nr. 6565.8
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Størrelser: 35 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Gul
Materiale Microvelour
Størrelse 45
Sål materiale Dual-density polyurethan (PU/PU)
Tå materiale Komposit
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- Uvex 1
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S1
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko