missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Perfluorotridecanoic Acid (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorotridecanoic acid |
| CAS | 72629-94-8 |
| Molekylær formel | C13 H F25 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Tridecanoic acid','2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-pentacosafluoro- (ACI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-Pentacosafluorotridecanoic acid (ACI), Tridecanoic acid','pentacosafluoro- (9CI), Perfluoro-n-tridecanoic acid, Perfluorotridecanoic acid, PFTrDA, PFTriDA, Perfluorotridecanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13HF25O2/c14-2(15,1(39)40)3(16,17)4(18,19)5(20,21)6(22,23)7(24,25)8(26,27)9(28,29)10(30,31)11(32,33)12(34,35)13(36,37)38/h(H,39,40) |
| SMIL | OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-pentacosafluorotridecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 664.11 |
| Formel vægt | 663.9577 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?