Få mere at vide
Perfluortri-n-butylamin, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488597
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488597 5 g 5g
11498597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11488597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19712.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Perfluortri-n-butylamin anvendes i elektroniske applikationer, dvs. væskeindbrænding, testning og dampfaseloddeprocesser. Det fungerer som en indikatorvæske til at kontrollere lækagen og varmeoverførselsvæsken til termisk choktestning. Det er en aktiv komponent i fluosol, som er en erstatning for kunstigt blod og fluorinerte kølevæsker. Desuden bruges det som opløsningsmiddel til smøring af computerdiskdrev. Ud over dette bruges det som et kalibreringskemikalie i gaskromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Perfluortri-n-butylamin anvendes i elektroniske applikationer, dvs. væskeindbrænding, testning og dampfaseloddeprocesser. Det fungerer som en indikatorvæske til at kontrollere lækagen og varmeoverførselsvæsken til termisk choktestning. Det er en aktiv komponent i fluosol, som er en erstatning for kunstigt blod og fluorinerte kølevæsker. Desuden bruges det som opløsningsmiddel til smøring af computerdiskdrev. Ud over dette bruges det som et kalibreringskemikalie i gaskromatografi.
Opløselighed
Blandbar med chloroform, cyclohexan, ethylether, ethylacetat, heptan, carbontetrachlorid og petroleumsether. Ikke blandbar med vand, methanol, toluen, isopropylalkohol, benzen og acetone.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med pulveriserede metaller og alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 311-89-7
Molekylær formel C12F27N
Molekylvægt (g/mol) 671.096
MDL nummer MFCD00000436
InChI nøgle RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorotributylamine, tris perfluorobutyl amine, tri perfluorobutyl amine, tris nonafluorobutyl amine, heptacosafluorotributylamine, fluorinert, fluosol 43, perfluorotri-n-butylamine, fluorocarbon fc 43, tri nonafluorobutyl amine
PubChem CID 9397
ChEBI CHEBI:38854
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutyl)butan-1-amin
SMIL C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorotri-n-butylamine
Smeltepunkt -52°C
Tæthed 1.88
Kogepunkt 177°C to 180°C
Brydningsindeks 1.289
Mængde 5 g
Beilstein 1813883
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform,cyclohexane,ethyl ether,ethyl acetate,heptane,carbon tetrachloride and petroleum ether. Immiscible with water,methanol,toluene,isopropyl alcohol,benzene and acetone.
Formel vægt 671.1
Procent renhed 90%
Grad Teknisk