Få mere at vide
Perfluorotetradecanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorotetradecanoic acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14HF27O2/c15-2(16,1(42)43)3(17,18)4(19,20)5(21,22)6(23,24)7(25,26)8(27,28)9(29,30)10(31,32)11(33,34)12(35,36)13(37,38)14(39,40)41/h(H,42,43) |
| Formel vægt | 713.9545 |
| Procent renhed | >95% |