Få mere at vide
Perfluortetradecansyre, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313257
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313257 5 g 5g
11303257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11313257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13796.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 376-06-7 | C14HF27O2 | 714.117 g/mol
Perfluortetradecansyre bruges til GC (gaschromatografi) og LC (væskekromatografi) analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Perfluortetradecansyre bruges til GC (gaschromatografi) og LC (væskekromatografi) analyse.
Opløselighed
Det er uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 376-06-7
Molekylær formel C14HF27O2
Molekylvægt (g/mol) 714.117
MDL nummer MFCD00153263
InChI nøgle RUDINRUXCKIXAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorotetradecanoic acid, perfluoromyristic acid, heptacosafluorotetradecanoic acid, tetradecanoic acid, heptacosafluoro, acmc-20ajxq, perfluorotetradecanoic acid, analytical standard
PubChem CID 67822
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-heptacosafluortetradecansyre
SMIL C(=O)(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorotetradecanoic acid
Smeltepunkt 130°C to 132°C
Kogepunkt 192°C (60 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1811438
Opløselighedsinformation It is insoluble in water.
Formel vægt 714.12
Procent renhed 96%