Få mere at vide
Perfluorophenyl acrylate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31428169
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31428169 250 mg
31421544 100 g
31424691 5 g
31418507 25 g
31420562 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31428169 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD147035250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Stabilized with 500ppm MEHQ
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorophenyl acrylate
CAS 71195-85-2
Molekylær formel C9H3F5O2
MDL nummer MFCD00042330
Mængde 250 mg
SMIL C=CC(OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)=O
Molekylvægt (g/mol) 238.11
Procent renhed 98%