Få mere at vide
Perfluorophenyl acetate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30804057
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30804057 25 g 25g
30803574 5 g 5g
30803972 1 g 1g
30787493 100 mg 100mg
30793992 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30804057 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD14703425g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorophenyl acetate
CAS 19220-93-0
Molekylær formel C8H3F5O2
MDL nummer MFCD00015552
Mængde 25 g
SMIL CC(OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)=O
Molekylvægt (g/mol) 226.10
Procent renhed 98%