Få mere at vide
Perfluorphenol, TRC
Artikelnummer. 30411571
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30411571 5 g
1 options
Artikelnummer. 30411571 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2865505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenol
CAS 771-61-9
Molekylær formel C6 H F5 O
Mængde 5 g
Synonym Phenol','pentafluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol, Hydroxypentafluorobenzene, NSC 21627, Pentafluorohydroxybenzene, Pentafluorophenol, Perfluorophenol
InChI formel InChI=1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
SMIL Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentafluorphenol
Molekylvægt (g/mol) 184.06
Formel vægt 183.9948