missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Perfluorooctylphosphoric Acid (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorooctylphosphoric Acid |
| CAS | 40143-78-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 H2 F17 O3 P |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Perfluorooctylphosphonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H2F17O3P/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28/h(H2,26,27,28) |
| SMIL | OP(=O)(O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctylphosphonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 500.0466 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?