Få mere at vide
Perfluorooctylmethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorooctylmethanol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H3F17O/c10-2(11,1-27)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h27H,1H2 |
| Formel vægt | 449.9912 |
| Procent renhed | >95% |