Få mere at vide
Perfluoroctyliodid, TRC
Artikelnummer. 30138367
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138367 10 g
30133630 5 g
30003266 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138367 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP28650510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 507-63-1
Molekylær formel C8 F17 I
Molekylvægt (g/mol) 545.9629
Synonym 1-Iodoperfluorooctane
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodooctan
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorooctyl Iodide
Renhedsgrad noter GC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8F17I/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)26
Formel vægt 545.8773
Procent renhed >95%