Få mere at vide
Perfluorooctyl Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorooctyl Iodide |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8F17I/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)26 |
| Formel vægt | 545.8773 |
| Procent renhed | >95% |