Få mere at vide
Perfluoroctylbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10641705 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10641705 10 g Glasflaske 10g
11984501 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10641705 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 386790100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 423-55-2 | C8BrF17 | 498.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 423-55-2
Molekylær formel C8BrF17
Molekylvægt (g/mol) 498.97
MDL nummer MFCD00042082
InChI nøgle WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym perflubron, 1-bromoperfluorooctane, perfluorooctyl bromide, 1-bromoheptadecafluorooctane, oxygent, perfluoro-n-octyl bromide, imagent gi, perfluorooctylbromide, liquivent, perfluoroctyl bromide
PubChem CID 9873
ChEBI CHEBI:38803
IUPAC navn 1-brom-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctan
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorooctyl bromide
Smeltepunkt 6,0 °C
Farve Farveløs til Tan
Tæthed 1.9300g/mL
Kogepunkt 142.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3(CF2)7Br
Brydningsindeks 1.3050 to 1.3070
Mængde 10 g
Merck Index 15,727
Specifik vægtfylde 1.93
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with organic solvents
Viskositet 2.3 mPa.s (20°C)
Formel vægt 498.95
Procent renhed 99%
Fysisk form Viskøs opløsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perfluorooctyl bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.